Documenti
VBP00289
Sigma-Aldrich
1-methyl-4-((4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)methyl)piperidine
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O2N4
Peso molecolare:
224.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
solid