Documenti
VBP00265
Sigma-Aldrich
4-(2-Naphthyl)phenol
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O1
Peso molecolare:
220.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
solid