Documenti
VBP00254
Sigma-Aldrich
2,2-dimethyl-3,3-diphenyl-4,7,10-trioxa-3-siladodecan-12-ol
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H32O4Si1
Peso molecolare:
388.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
solid