Documenti
VBP00237
Sigma-Aldrich
6,7-bis(2-methoxyethoxy)-N-phenylquinazolin-4-amine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O4N3Cl1
Peso molecolare:
405.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Forma fisica
solid