V2208
4-Vinyl-1-cyclohexene
99%
Sinonimo/i:
4-Ethenyl-1-cyclohexene, NSC 15760
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.76 (vs air)
Tensione di vapore
10.2 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
517 °F
contiene
25-200 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. eboll.
126-127 °C (lit.)
Punto di fusione
−101 °C (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 20 °C
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC1CCC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-4,8H,1,5-7H2
BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup