Documenti fondamentali
THSX1126
ThalesNano X-Cube CatCart® catalyst cartridge system
HF x pyridine, polymer-bound
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Codice UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
Produttore/marchio commerciale
Nanotechnologiai Rt.
Descrizione generale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano X-Cube reactors.
Note legali
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)