Documenti fondamentali
THSD6145
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 1% Pt/C
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Codice UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS D6145
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
Descrizione generale
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Note legali
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)