Documenti fondamentali
THS04149
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, Pd black
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 04149
L × diam.
30 mm × 4 mm
Note legali
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)