TEM-FF400CUUL
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
FORMVAR SQUARE MESH - CU 400 MESH UL 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
Confezionamento
box of 50
Misura
400 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 400 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)