TEM-CF150CU
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM 150 MESH CU 25/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
Prodotti consigliati
Confezionamento
box of 25
Misura
150 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)