Documenti
T324043
METHYL 2-AMINO-6,7-DIHYDRO-5H-PYRROLO[1,2-A]IMIDAZOLE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C8H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.196
Numero MDL:
Altre note