Documenti
T312363
3-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)-4,5-DIHYDRO-5-ISOXAZOLECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H7ClFNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.62
Numero MDL:
Altre note