Documenti
T307831
2,2-DIMETHYL-17,18-DIOXA-8,12-DIAZATRICYCLO[12.2.1.1(3,6)]OCTADECA-1(16),3,5,14-TETRAENE-7,13-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.333
Numero MDL:
Altre note