Documenti
T305081
(1,4-DIOXO-3-(PYRIDINIUM-1-YL)-1,4-DIHYDRONAPHTHALEN-2-YL)(TOSYL)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.448
Numero MDL:
Altre note