Documenti
T302244
N-(2-METHOXY-PHENYL)-2-[N'-[1-(2-METHYL-1H-INDOL-3-YL)-METH-(E)-YLIDENE]-HYDRAZINO]-5-NITRO-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H21N5O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.518
Numero MDL:
Altre note