Documenti
T302112
2-OXO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-2H-CHROMEN-7-YL 2-{[(BENZYLOXY)CARBONYL]AMINO}-3-PHENYLPROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H20F3NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
511.459
Numero MDL:
Altre note