Documenti
T302074
METHYL [1-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-5-HYDROXY-1H-PYRAZOL-3-YL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H11N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.315
Numero MDL:
Altre note