Key Documents
T282545
METHYL 3-HYDROXY-2-{2-[(4-METHOXYBENZYL)AMINO]ETHYL}BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.355
Numero MDL:
Altre note