Documenti
T277312
N'-[(1E)-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-YLIDENE]BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H14N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.355
Numero MDL:
Altre note