Documenti
T265942
(2-{[(3R,4R,6S,7R)-4-((1S,2R)-1-(BENZYLOXY)-3-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-2-[(4-METHOXYBENZYL)OXY]-1-{[(4-METHOXYBENZYL)OXY]METHYL}PROPYL)-6-[(2-METHOXYETHOXY)METHOXY]-7-(METHOXYMETHOXY)-11,11-DIMETHYLBICYCLO[6.2.1]UNDEC-1-EN-3-YL]OXY}ETHYL)(TRI...
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C57H90O12Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1023.518
Numero MDL:
Altre note