Key Documents
T208345
1-METHYL-1-(5,6,7,8-TETRAHYDRODIBENZO[A,C]CYCLOOCTEN-3-YL)ETHYL 3,5-DINITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H24N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.491
Numero MDL:
Altre note