Documenti
T183423
(3AR,5S,6S,7AS)-5,6-DIBROMOOCTAHYDRO-2-BENZOTHIOPHENE 2,2-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C8H12Br2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.056
Numero MDL:
Altre note