Documenti
T162736
1-[2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ETHYL]PYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H13BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.187
Numero MDL:
Altre note