Documenti
T161691
5-METHYL-2H,3H-[1,3]OXAZOLO[2,3-A]ISOQUINOLIN-4-IUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H12ClNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.686
Numero MDL:
Altre note