Documenti
T150347
N'-[(2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1H-INDOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H15N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.328
Numero MDL:
Altre note