Documenti
T150304
N'-[(4-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1H-INDOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H14FN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.319
Numero MDL:
Altre note