Documenti
T144673
2-[(5-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N-(4,5,6,7-TETRAHYDRO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H18N4OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.487
Numero MDL:
Altre note