Documenti
T144592
ETHYL 4-METHYL-2-([[(5-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETYL]AMINO)-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H18N4O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.486
Numero MDL:
Altre note