Documenti
T131202
2-((1-BROMO-2-NAPHTHYL)OXY)-N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-3-ETHOXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H24BrClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
567.871
Numero MDL:
Altre note