Documenti
T128309
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H18ClN3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.956
Numero MDL:
Altre note