Documenti
T126055
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BUTOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H27N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
489.533
Numero MDL:
Altre note