Key Documents
T123919
N-(2-METHYLPHENYL)-2-(2-(4-NITROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H14N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.314
Numero MDL:
Altre note