Documenti
T120243
DIETHYL 11-(3-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-A)(1,10)PHENANTHROLINE-9,10-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H21N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
511.495
Numero MDL:
Altre note