Documenti
T119792
DIMETHYL 5-METHYL-1H-PYRROLO(1,2-C)(1,3)THIAZOLE-6,7-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H13NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.295
Numero MDL:
Altre note