Documenti
T117919
N-(2-(4-METHOXYPHENYL)ETHYL)-2-(2,4,6-TRICHLOROPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H16Cl3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.681
Numero MDL:
Altre note