Documenti
T109703
N-(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-N'-(3,4-DICHLOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H8Cl2F6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.14
Numero MDL:
Altre note