Documenti
T109371
1-CYANO-N-(2-NITROPHENYL)PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H12N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.344
Numero MDL:
Altre note