Documenti
T100110
4-METHYL-N-(4-(((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)AMINO)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H20N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.521
Numero MDL:
Altre note