SYX00366
2-(tert-Butyldimethylsilyl)-4-methylthiazole
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
C[Si](C1=NC(C)=CS1)(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C10H19NSSi/c1-8-7-12-9(11-8)13(5,6)10(2,3)4/h7H,1-6H3
OHCKALFODDMEQM-UHFFFAOYSA-N