Vai a
SYNF894100
Synthware™ reaction tube with glass stopcock
100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F894100
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
103,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121700
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no, Push fit
Packaging:
pack of 1 ea
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F894100
capacity
100 mL , 100 mL
General description
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNF894250SYNF892450SYNF891410
description
100 mL, joint: ST/NS 24/40
description
250 mL, joint: ST/NS 24/40
description
50 mL, joint: ST/NS 24/40
description
10 mL, joint: ST/NS 14/20
capacity
100 mL, 100 mL
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
50 mL, 50 mL
capacity
10 mL , 10 mL
manufacturer/tradename
Kemtech F894100
manufacturer/tradename
Kemtech F894250
manufacturer/tradename
Kemtech F892450
manufacturer/tradename
Synthware F891410
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
material
glass tube, colorless tube
material
colorless tube, glass tube
feature
Push fit, graduations: no
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
feature
Push fit, graduations: no
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)