Documenti fondamentali
SYNF471125A
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
125 mL, top joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F471125A, glass separatory funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS top14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F471125A
Capacità
125 mL
125 mL
Descrizione generale
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)