Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 117,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartijoint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C509300
jacket L
300 mm
General description
Synthware™ Liebig condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 19/22, jacket L 300 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm | description joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 |
| manufacturer/tradename Synthware C509300 | manufacturer/tradename Synthware C504300 | manufacturer/tradename Synthware C501120 | manufacturer/tradename Synthware C504200 |
| jacket L 300 mm | jacket L 300 mm | jacket L 120 mm | jacket L 200 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?