Vai a
SYNC374625
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 254 mm
Sinonimo/i:
Synthware C374625, glass chromatograpy column
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
172,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C374625
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
40.0 mm × 254 mm
capacity
500 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC373230SYNC373225SYNC371730
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
capacity
500 mL
capacity
500 mL
capacity
50 mL
capacity
100 mL
I.D. × L
40.0 mm × 254 mm
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
I.D. × L
26.0 mm × 254 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
manufacturer/tradename
Synthware C374625
manufacturer/tradename
Synthware C373230
manufacturer/tradename
Synthware C373225
manufacturer/tradename
Synthware C371730
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)