Vai a
SYNC373230
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 305 mm
Sinonimo/i:
Synthware C373230, glass chromatograpy column
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
177,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C373230
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
capacity
500 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC373240SYNC373225SYNC371730
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 305 mm
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm
description
50 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 254 mm
description
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
I.D. × L
26.0 mm × 457 mm
I.D. × L
26.0 mm × 254 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
capacity
500 mL
capacity
500 mL
capacity
50 mL
capacity
100 mL
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C373230
manufacturer/tradename
Synthware C373240
manufacturer/tradename
Synthware C373225
manufacturer/tradename
Synthware C371730
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)