Documenti
SPC00025
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-hydroxy-3-methylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stringa SMILE
OC1(C)CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C1
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)16(14,15)12-7-11(2,13)8-12/h3-6,13H,7-8H2,1-2H3
IDDANVBGBWXLHL-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Product of SpiroChem
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects