Documenti fondamentali
SPC00024
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stringa SMILE
OCC1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-4-7(5-10)6-11/h7,11H,4-6H2,1-3H3
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Product of SpiroChem
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)