SLWSST3025
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 2.5 mm , key
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware SST3025
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
PTFE key
Produttore/marchio commerciale
SST3025
SciLabware
Foro
2.5 mm , key
D.E. × spess. braccio laterale
9 mm × 1.5 mm
Diam. rubinetto
14.5 mm
Diametro sommità
14 mm
Descrizione generale
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)