Documenti fondamentali
SIK7507-10
Sigma-Aldrich
11-Methacryloyloxyundecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H29O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.36
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Stato
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Applicazioni
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)