Documenti fondamentali
SIK7124-10.4
Sigma-Aldrich
Oleoxein +
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Applicazioni
Water and oil repellent treatment for metals, metal oxides and alloys. Solution for nanocoating used to create omniphobic surfaces in electronic devices for passivation.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)