Documenti
SIK2802-10
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene-2,5-dicarboxylic acid
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥97%
InChI
1S/C6H8O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
VZKPHLAASBCFGX-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of SiKEMIA
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3